missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
FLRT1 Polyclonal antibody specifically detects FLRT1 in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | FLRT1 |
| Anwendungen | ELISA |
| Konjugat | APC |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Forschungsgebiet | Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers |
| Zielspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4C in the dark. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?