missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enolase 1 Antibody (SR1812), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18600224 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18600224 50 μg 50 Mikroliter
18674104 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600224 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32162450ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Enolase 1 Monoclonal antibody specifically detects Enolase 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Enolase 1
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1812
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, Alpha enolase, C-myc promoter-binding protein, c-myc promoter-binding protein-1, EC 4.2.1, EC 4.2.1.11, ENO1L1, Enolase 1, enolase 1, (alpha), MBP-1, MBPB1, MPB-1, MPB1c-myc promoter-binding protein 1, MYC promoter-binding protein 1, NNE, Non-neural enolase, Phosphopyruvate hydratase, Plasminogen-binding protein, PPHalpha enolase like 1, tau-crystallin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Enolase 1 (Uniprot #: P06733 )
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2023
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.