Learn More
Essigsäure (Eisessig), USP, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15548014
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 l
2.5 l
Verpackung:
Transparente Flasche
Transparente Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15548014 0.5 l Transparente Glasflasche 500 Milliliter
15558014 2.5 l Transparente Flasche 2.50 Liter
2 options
Artikelnummer. 15548014
Marke: Macron Fine Chemicals 250214
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erfüllt Vorschriften des US-amerikanischen Arzneibuchs (United States Pharmacopeia, USP).
  • Erfüllt die Anforderungen, die für die Verwendung in der pharmazeutischen Verarbeitung und Mischungsherstellung verschreibungspflichtiger Arzneien erforderlich sind.
  • Das Produkt unterliegt Vorschriften der US-amerikaniischen Arzneimittelzulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA).
  • Hergestellt gemäß den Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien (cGMP)
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisessigsäure
pH 2.5 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt 16.6 °C
Siedepunkt 118 °C
Farbe Farblos
Aussehen Durchsichtig
Prozentgehaltsbereich 99.7 bis 100.5 %
Strukturformel CH3COOH
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 60.05 mol
Güte USP
Dichte 1.05 g/cm3 bei 20 °C
Menge 0.5 l
Flammpunkt 39 °C bis 40 °C
Verpackung Transparente Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.