Learn More
Essigsäure-Isobutylester 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314561 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314561 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10016100AL1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl Acetate
CAS 110-19-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isobutyl Acetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H12 O2
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Isobutyl acetate, Acetic acid-isobutyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)COC(=O)C
IUPAC-Name 2-Methylpropylacetat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Menge 1 mL
Formelmasse 116,0837 g/mol