Learn More
Acetic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280957 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 30280957
Marke: Thermo Scientific T0011310X1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
Molekulargewicht (g/mol) 60.05 g/mol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic Acid
CAS 64-19-7
Reinheit (%) 99.70%
Güte LC-MS
Menge 10 mL
Verpackung 1 mL Ampule