Learn More
Essigsäuremethylester 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310400 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30310400 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10016300ME1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Acetate
CAS 79-20-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl Acetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H6 O2
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Methyl Acetate, Acetic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)C
IUPAC-Name Methylacetat
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
Menge 1 mL
Formelmasse 74,0368 g/mol