Learn More
Essigsäure, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11337540 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml Ampulle
10 x 1 ml Ampulle
50-ml-Flasche
Packungsgröße:
1 Ampulle
10 Ampullen
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337540 1 x 1 ml Ampulle 1 Ampulle
11377540 10 x 1 ml Ampulle 10 Ampullen
10860701 50-ml-Flasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337540 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A1131AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
C2H4O2, CAS-Nummer-64-19-7, 50 ml, 117 °C, farblos, 60,05 g/mol, 16 °C, 36152, 2,5, Flüssigkeit, 2,1, 1,52 kPa bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
pH 2,5
Schmelzpunkt 16 °C
Siedepunkt 117 °C
Farbe Farblos
Formelmasse 60.05g/mol
Menge 1 x 1 ml Ampulle
Physikalische Form Flüssig
Dampfdichte 2,1
Dampfdruck 1,52 kPa bei 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, Optima LCMS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.