Learn More
Essigsäure, Kaliumsalz, 99+%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10331741 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10331741 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10209393 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10331741 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 418175000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.50 €
    38.00 € / 500 Gramm
    Sparen 2.50 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Acetic acid, potassium salt
pH 6,5 bis 9,0 (5 % soln. bei 25 °C)
Schmelzpunkt 292,0 °C
Farbe Weiß
Menge 500g
Flammpunkt > 250 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Merck Index 15, 7726
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:2694 g/l (25 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, unlöslich in Äther
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.