Learn More
Essigsäure, Kaliumsalz, ≥ 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10227363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10227363 5 kg 5 Kilogramm
10328500 100 g 100 Gramm
10606042 1 kg 1 Kilogramm
10474985 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10227363 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 220150050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.00 €
    276.00 € / 5 Kilogramm
    Sparen 9.00 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, potassium salt
Schmelzpunkt 292.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristallpulvergranulat
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3CO2K
Beilstein 02,96
Fieser 01,906; 06,475
Flammpunkt >250°C
Merck Index 15,7726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2694g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststofftrommel