Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99+%, für die Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522431 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10522431 1kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10656042 250g Kunststoffflasche 250 Gramm
10017252 5kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10522431 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 220890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 €
    95.90 € / 1 Kilogramm
    Sparen 7.10 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt
Namenshinweis p.a.
pH 7,5 bis 9,2 (5 % soln. Bei 20 °C)
Schmelzpunkt 324,0 °C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Menge 1kg
Flammpunkt >250 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 1%
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3CO2Na
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 500 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: wenig löslich in Alkohol
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 82.03
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch