Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99 %, für die Biochemie, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12337093 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 12337093
Marke: Thermo Scientific Acros 212660010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natriumacetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Extinktion (c= 0,1 M, Wasser), (c= 0,1 M, Wasser) bei 0 nm, max. 0,01 bei 260 nm, max. 0,01 bei 280 nm
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt
Schmelzpunkt 324,0 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3CO2Na
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:500 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: wenig löslich in Alkohol
Formelmasse 82.03
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
Menge 1kg
Flammpunkt > 250 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato