Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99+%, für die Molekularbiologie, wasserfrei, DNAse, RNase und P, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10494445 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250g
1 kg
2,5kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10494445 250g 250 Gramm
10546941 1 kg 1 Kilogramm
10034563 2,5kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10494445 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 327292500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.80 €
    50.40 € / 250 Gramm
    Sparen 3.40 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Extinktion (0,1 mol in Wasser), (0,1 mol in Wasser) bei 0 nm, max. 0,01 bei 260 nm, max. 0,01 bei 280 nm
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt
Namenshinweis Anhydrous, DNAse, RNAse and Protease Free
pH 7 bis 9,2 (5 % soln. bei 25 °C)
Schmelzpunkt 324,0 °C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Menge 250g
Flammpunkt > 250 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 1 % (120 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3CO2Na
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:500 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: wenig löslich in Alkohol
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 82.03
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie