Learn More
Essigsäure, Natriumsalztrihydrat, 99+ %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12183751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12183751 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
12103761 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
12193751 5 kg Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12183751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446790010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.40 €
    89.50 € / 1 Kilogramm
    Sparen 5.90 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6131-90-4 | C2H3NaO2·3H2O | 136.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H3NaO2·3H2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt trihydrate
Extinktion 0.05 max. (3M) at 260nm, 0.05 max. (3M) at 280nm
Schmelzpunkt 58.0°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3COONa·3H2O
Menge 1 kg
Merck Index 15,8709
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 762g/L (20°C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) 99+%
Güte Biochemie
Unlösliche Stoffe 0.005% max. (in water)