Learn More
Essigsäure, Natriumsalz-Trihydrat, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11904911 250 g 250 Gramm
11994901 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904911 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 446202500
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6131-90-4, C2H9NaO5, 136.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natriumacetat-Trihydrat
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt trihydrate
Schmelzpunkt 58.0°C
Menge 250 g
Strukturformel CH3COONa·3 H2O
Umweltfreundliche Eigenschaften ACT Ecolabel (Gold)
Merck Index 15, 8709
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 762 g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/19 mL alcohol
Formelmasse 136.08
Güte HPLC
RUO– Nur für Forschungszwecke