Learn More
Essigsäure-Lösung, 0.1 M, Honeywell™
Artikelnummer. 15624130 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
15624130 1 l 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 15624130
Marke: Honeywell-Fluka 342541L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Volumetrisch, 0.1 M CH3COOH (0.1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäurelösung
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Strukturformel CH3CO2H
MDL-Nummer MFCD00036152
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 506007
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Konzentration 0.1 M
IUPAC-Name Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formelmasse 60.05 mol
Menge 1 l