Learn More
Essigsäure-Lösung, 0.5 M, Honeywell™
Tienda Honeywell Fluka Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 l
missing translation for 'unitSize'
1 Liter
Descripción
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Essigsäurelösung |
| CAS | 64-19-7 |
| Summenformel | C2H4O2 |
| Strukturformel | CH3CO2H |
| MDL-Nummer | MFCD00036152 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 506007 |
| Synonym | Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
| InChI-Schlüssel | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(O)=O |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido