Learn More
Essigsäure-Lösung, 0.1M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11903103
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11903103 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11903103 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL05.0107.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Laboreinsatz in Titrationen, als chemisches Reagenz und als Puffer. Essigsäure-Lösung, 0.1M, Chem-Lab ist eine klare, farblose Lösung mit Essiggeruch. Sie enthält6.005g CH3COOH pro 1 l H2O.
Essigsäure ist eine klare, farblose Lösung mit einem starken sauren Geruch. Es ist die zweiteinfachste Carbonsäure (nach Ameisensäure) und besteht aus zwei kleinen funktionellen Gruppen, einer Acetylgruppe und einer Hydroxylgruppe. Unverdünnt wird sie als „Eisessigsäure“ bezeichnet.
Essigsäure ist ein wichtiges chemisches Reagenz und eine Industriechemikalie für die Herstellung chemischer Verbindungen. Sie wird bei der Herstellung fotografischer Folien, von Klebstoffen, Farben sowie synthetischen Fasern und Geweben verwendet. Sie ist ein Hauptbestandteil bei der Herstellung von Vinylacetat-Monomer sowie bei der Essigsäureanhydrid- und Esterproduktion. Die Menge der Essigsäure, die in Essig verwendet wird, ist vergleichsweise gering.
Spezifikation
pH < 4
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Farbe Farblos
Summenformel C2H4O2
MDL-Nummer MFCD00036152
Synonym Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Ethanoidsäure, Essigsäure, Ethylsäure, Glazial, acetasol
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Konzentration 0.1 M
IUPAC-Name Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formelmasse 60.05 mol
Dichte 1.00 g/ml
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig