Learn More
Essigsäure-Lösung 50 %, Chem Lab™
Artikelnummer. 11979152
Change view
Click to view available options
Menge:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11979152 5 l 5 Liter
1 options
Artikelnummer. 11979152
Marke: Chem-Lab CL02.0133.5000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
pH <2
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Dichte 1.03 g/ml
Menge 5 l
Geruch Spezifisch
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid 50 vol. % solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid