Learn More
Essigsäure-Lösung, Verdünnungslösung (12%) EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12907153 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12907153 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12907153 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. RP 002 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.50 €
    69.36 € / 1000 Milliliter
    Sparen 20.14 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminohippursäure-Reagenz.
Verpackung Flasche
CAS 121-17-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Essigsäurelösung (Verdünner, 12 %)
Hinweise zur Reinheitsqualität Eur Ph Ref.: 1000402
Summenformel C7H3ClF3NO2
Konzentration 1.0 N
MDL-Nummer MFCD00007084
InChI-Schlüssel TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Typ Standards für die Massenspektrometrie
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Element Essigsäure
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluoromethyl)-Benzol
Molekulargewicht (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Menge 1000 ml
Güte Eu. Ph.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid,dilute (12%) European Pharmacopoeia Ref: 1000402. (RP 002)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.