Learn More
Essigsäure – Triethylaminlösung 1:1, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071745 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15660900 100 ml 100 Milliliter
15670900 500 ml 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15660900
Marke: Honeywell-Fluka 09748100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für HPLC, 2 M:2 M-Konzentrat, in H2O
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5204-74-0
Summenformel C8H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.245
MDL-Nummer MFCD00151725
InChI-Schlüssel AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trimethylammoniumacetat, Essigsäure, in Verb. mit n,n-Diethylethanamin 1:1, Essigsäure; n,n-Diethylethanamin, Ethanamin, n,n-Diethyl-, Acetat, Triethylaminacetat, Essigsäure-Triethylamin, Essigsäure; Triethylamin, Triethylammonacetat-Lösung, acetic acid; triethylamine, triethylammonium acetate solution
PubChem CID 165295
IUPAC-Name Essigsäure; N,N-Diethylethanamin
SMILES CCN(CC)CC.CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäure - Triethylamin-Lösung 1:1
Strukturformel CH3COOH· N(CH2CH3)3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3688333
Formelmasse 161.24 mol
Dichte 1.010 g/ml bei 20 °C
Menge 100 ml