Learn More
Essigsäureanhydrid, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 % (GC), Solstice
Artikelnummer. 15653940
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15653940 500 ml 500 Milliliter
15623940 1 l 1 Liter
15633940 2.5 l 2.50 Liter
15663940 6 x 1 l 6 Stück
15643940 4 x 2.5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15653940 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 33214500ML
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 % (GC)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-24-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.089
MDL-Nummer MFCD00008705
InChI-Schlüssel WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Essigsäureanhydrid, Acetanhydrid, Essigsäure, Anhydrid, Essig, Oxid, Acetyloxid, Ethan-Anhydrid, Acetylether, Acetylanhydrid, acetic acid anhydride, anhydride acetique
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
IUPAC-Name Acetylacetat
SMILES CC(=O)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäureanhydrid
Dichte 1.08 g/ml
Flammpunkt 49 °C (120,2 °F)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3CO)2O
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1715
Beilstein 385737
Formelmasse 102,09 g/mol
Reinheit (%) ≥99 % (GC)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302+H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.