Learn More
Essigsäureanhydrid, ≥99 % (NT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15685590 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15685590 1 l 1 Liter
15695590 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15685590 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 458301L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (NT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-24-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.089
MDL-Nummer MFCD00008705
InChI-Schlüssel WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Essigsäureanhydrid, Acetanhydrid, Essigsäure, Anhydrid, Essig, Oxid, Acetyloxid, Ethan-Anhydrid, Acetylether, Acetylanhydrid, acetic acid anhydride, anhydride acetique
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
IUPAC-Name Acetylacetat
SMILES CC(=O)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäureanhydrid
Dichte 1.08 g/ml, 1.081 g/ml bei 20 °C
Flammpunkt 49 °C (120.2 °F)
Strukturformel (CH3CO)2O
Menge 1 l
UN-Nummer UN1715
Beilstein 385737
Formelmasse 102.09 mol
Reinheit (%) ≥ 99 % (NT)