Learn More
Acetic anhydride, ACS, 97+%
Artikelnummer. 11495160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495160 500 mL 500 Milliliter
11405170 100 mL 100 Milliliter
11353368 2 L 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11495160 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036292.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 108-24-7 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
It is most suited for the conversion of cellulose into cellulose acetate and in the manufacture of aspirin. It acts as a wood preservative and solvent in examination of wood fat, fatty and volatile oils and detection of rosins. In many organic reactions it acts as a dehydrating agent. Also used in the production of isoamyl alcohol and 2-methyl furan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-24-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.089
MDL-Nummer MFCD00008705
InChI-Schlüssel WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
IUPAC-Name Acetylacetat
SMILES CC(=O)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic anhydride
Schmelzpunkt °C to 73°C
Dichte 1.08
Siedepunkt 138°C to 140°C
Flammpunkt 49°C (120°F)
Prozentgehaltsbereich 97+%
Strukturformel (CH3CO)2O
Brechungsindex 1.39
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1715
Beilstein 385737
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,56
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,chloroform and benzene. Slowly soluble in water.
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) ≥97%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit