Learn More
Acetic anhydride, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. p-7220831 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10108190 1 L 1 Liter
10168280 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10108190 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 6004.1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Meets ACS Specifications
Chemische Identifikatoren
CAS 108-24-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
MDL-Nummer MFCD00008705
InChI-Schlüssel WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Acetylacetat
SMILES CC(=O)OC(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt -73°C
Dichte 1.08 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 139.9°C (1013 hPa)
Flammpunkt 49°C
Prozentgehaltsbereich min. 97.0%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 L
Rückstand nach Verdampfung max. 0.003%