Learn More
Essigsäureanhydrid-d6, für die NMR-Spektroskopie, 98.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10265510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10265510
Marke: Thermo Scientific Acros 174670050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic anhydride-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 98.5 atom % D
Dichte 1,1400g/mL
Deuterium (D) Min. 98,0%
Verpackung Glasflasche
Menge Gehäuse 5mL
CAS 16649-49-3
Summenformel C4H6O3
Strukturformel (CD3CO)2O
MDL-Nummer MFCD00044225
Synonym acetic anhydride-d6, 2h3 acetic anhydride, acetic anhydride d6, 2h3 acetyl 2h3 acetate, acetic anhydride-d6, 99 atom % d, 2 h? acetyl 2 h? acetate, 2,2,2-trideuterioacetyl 2,2,2-trideuterioacetate
InChI-Schlüssel WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name (2,2,2-²H₃)acetyl (²H₃)acetate
Molekulargewicht (g/mol) 108.13
PubChem CID 2723966
Formelmasse 108.14
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic anhydride-d6
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.