missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetic Anhydride, Supelco™

Product Code. 15803820
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
Unit Size:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15803820 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15803820 Supplier Supelco Supplier No. 1000421000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.

For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur

for analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 108-24-7
Güte Research
Summenformel (CH3CO)2O
Molekulargewicht (g/mol) 102.09

Specifications

Schmelzpunkt -73°C
Dichte 1.08 g/cm3 at 20°C
MDL-Nummer MFCD00008705
Menge 1 L
Synonym Acetic anhydride, Acetyl acetate, Acetyl oxide, Acetic anhydride
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Anhydride acetique pour analyse EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.