Learn More
Essighydrazid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494403 25 g 25 Gramm
11404413 100 g 100 Gramm
11414413 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11494403 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10969.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1068-57-1 | C2H6N2O | 74.083 g/mol
Acetic hydrazide is used as an antibiotic for the treatment of mycobacterium tuberculosis. It is also involved in the preparation of sunitinib b reacting with 5-fluoroisatin. Further, it inhibits mycolic acid biosynthesis. It serves as an important intermediate in organic synthesis such as nitric furosemide Long (nifuratrone) in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetohydrazid wird als Antibiotikum zur Behandlung von Mykobakterientuberkulose verwendet. Durch Reaktion mit 5-Fluoroisatin auch an der Herstellung von Sunitinib beteiligt. Hemmt zudem die Biosynthese von Mykolsäure. Dient als wichtiges Zwischenprodukt in der organischen Synthese, z. B. des salpetersauren Furosemids „Long“ (Nifuratron) in der Medizin.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1068-57-1
Summenformel C2H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 74.083
MDL-Nummer MFCD00007610
InChI-Schlüssel OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
PubChem CID 14039
ChEBI CHEBI:48978
IUPAC-Name Acetohydrazid
SMILES CC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic hydrazide
Schmelzpunkt ∼60°C to 68°C
Siedepunkt 128°C to 129°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 506165
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 96%