Learn More
Acetoacetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11398141 100 g Glasflasche 100 Gramm
11915531 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398141 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442541000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5977-14-0 | C4H7NO2 | 101.105 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5977-14-0
InChI-Schlüssel GCPWJFKTWGFEHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoacetamide, acetylacetamide, acetoacetic acid amide, butanamide, 3-oxo, 3-oxobutanamid, unii-6o9u7cfy0t, 6o9u7cfy0t, 3-oxobutyramide, acmc-20alv9
PubChem CID 80077
ChEBI CHEBI:28515
IUPAC-Name 3-Oxobutanamid
SMILES CC(=O)CC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoacetamide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -53°C to 56°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H7NO2
Strukturformel CH3C(O)CH2C(O)NH2
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
Formelmasse 101.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver