Learn More
Acetoacetamid, TRC
Artikelnummer. 30133515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133515 50 g 50 Gramm
17937574 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16180550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5977-14-0
Summenformel C4 H7 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 101.1
Synonym Acetoacetamide (6CI,7CI,8CI), 3-Oxobutanamide, 3-Oxobutyramide, Acetoacetic acid amide, Acetylacetamide, NSC 632231, α-Acetylacetamide
IUPAC-Name 3-Oxobutanamid
SMILES CC(=O)CC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoacetamide
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetoacetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 50 g
Formelmasse 101.0477
Reinheit (%) >95%