missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Acetoacetyl CoA synthetase Polyclonal antibody specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Acetoacetyl CoA synthetase |
| Anwendungen | Immunocytochemistry |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Acetoacetyl CoA synthetase fragment. |
| Gen-ID (Entrez) | 65985 |
| Isotype | IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?