missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Acetoacetyl CoA synthetase Polyclonal specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Acetoacetyl CoA synthetase |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Biotin |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | acetoacetate-CoA ligase, acetoacetyl-CoA synthetase, ACSF1FLJ41251, Acyl-CoA synthetase family member 1, EC 6.2.1, EC 6.2.1.16, FLJ12389, homolog of C. elegans supressor of ras 5 (sur-5), Protein sur-5 homolog, SUR-5 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Acetoacetyl CoA synthetase fragment. |
| Reinigungsverfahren | Antigen Affinity-purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?