missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-99709-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Acetoacetyl CoA synthetase Polyclonal antibody specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| Acetoacetyl CoA synthetase | |
| Polyclonal | |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| acetoacetate-CoA ligase, acetoacetyl-CoA synthetase, ACSF1FLJ41251, Acyl-CoA synthetase family member 1, EC 6.2.1, EC 6.2.1.16, FLJ12389, homolog of C. elegans supressor of ras 5 (sur-5), Protein sur-5 homolog, SUR-5 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Acetoacetyl CoA synthetase (Accession#: NP_076417.2; Met1-Phe672). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 65985 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur