Learn More
Acetobrom-alpha-D-Glucose, 97 %, stab. Mit 2 % Calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044030
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11316816
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04151.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 572-09-8 | C14H19BrO9 | 411.20 g/mol
Acetobromo-α-D-glucose acts as an intermediate in the preparation of beta-glucosides. It is also used as a possible poly(ethylene terephthalate) surface modification reagent to enhance its blood compatibility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetobrom-α-D-glucose dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von beta-Glucosiden. Sie wird auch als mögliches Reagenz zur Modifikation der Oberfläche von Polyethylenterephthalat verwendet, um dessen Blutverträglichkeit zu verbessern.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Chloroform, Ethanol, Aceton, Dichlormethan, Ether, Ethyl, Methanol und Tetrahydrofuran. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Magnesium und Aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 572-09-8
Summenformel C14H19BrO9
Molekulargewicht (g/mol) 411.20
MDL-Nummer MFCD00063254
InChI-Schlüssel CYAYKKUWALRRPA-HAGGZJDPNA-N
Synonym 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromglucose, acetobromoglucose, acetobromo-alpha-d-glucose, a-acetobromglucose, acetobromo glucose, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, stab. with calcium carbonate
PubChem CID 101776
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Triacetyloxy-6-bromoxan-2-yl]methylacetat
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetobromo-alpha-D-glucose
Namenshinweis stabilized with 2% calcium carbonate
Schmelzpunkt 84°C to 89°C
Menge 10 g
Beilstein 96669
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,60
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,chloroform,ethanol,acetone,dichloromethane,ether,ethyl,methanol,and tetrahydrofuran. Insoluble in water.
Optische Drehung +198° (c=3 in Chloroform)
Formelmasse 411.22
Reinheit (%) 97%