Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetochlor |
| CAS | 34256-82-1 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Dichte | 1.12 g/mL (25°C) |
| Flammpunkt | 160°C |
| Beilstein | 2859702 |
| Farbe | Hellgelb |
| Schmelzpunkt | 10.6°C |
| Siedepunkt | 172°C |
| Synonym | 2-Chloro-N-ethoxymethyl-N-(2'-ethyl-6'-methylphenyl) acetamide |
| Mehr anzeigen |