Learn More
Acetochlor SAA 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326562
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326562 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326562 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10018450AL100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetochlor-sulfinyl-acetic acid
CAS 618113-86-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetochlor-sulfinyl-acetic acid
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C16 H23 N O5 S
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acetic acid, [[2-[(ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl]sulfinyl]- (9CI), 2-[[2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl]sulfinyl]acetic acid, Acetochlor-sulfinyl-acetic acid, Acetochlor SAA
InChI-Formel InChI=1S/C16H23NO5S/c1-4-13-8-6-7-12(3)16(13)17(11-22-5-2)14(18)9-23(21)10-15(19)20/h6-8H,4-5,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)
SMILES CCOCN(C(=O)CS(=O)CC(=O)O)c1c(C)cccc1CC
IUPAC-Name 2-[2-[N-(Ethoxymethyl)-2-ethyl-6-methyl-anilino]-2-oxo-ethyl]sulfinylessigsäure
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 341.42
Menge 1 mL
Formelmasse 341,1297 g/mol