Learn More
Acetohexamid-d11, TRC
Artikelnummer. 30312116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312116 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312116 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1626521MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetohexamide-D11 (cyclohexyl-D11)
CAS 2468796-77-0
Summenformel C15 H9 D11 N2 O4 S
Menge 1 mg
Synonym Acetohexamide-D11, Acetohexamide D11
InChI-Formel InChI=1S/C15H20N2O4S/c1-11(18)12-7-9-14(10-8-12)22(20,21)17-15(19)16-13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13H,2-6H2,1H3,(H2,16,17,19)/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,13D
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(=O)C)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC-Name 1-(4-Acetylphenyl)sulfonyl-3-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 335.46308
Formelmasse 335.1834