Learn More
Acetoin (~90 %), TRC
Artikelnummer. 30011040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011040 5 g 5 Gramm
30005391 50 g 50 Gramm
30006026 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1637785G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-86-0
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Synonym 2-Butanone, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-2-butanone, (±)-3-Hydroxybutan-2-one, (±)-Acetoin, 1-Hydroxyethyl methyl ketone, 2,3-Butanolone, 2-Hydroxy-3-butanone, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxyl-2-butanone, 3-Oxo-2-butanol, Acetoin, Acetoine, Acetyl methyl carbinol, DL-Acetoin, Dimethylketol, Methanol, acetylmethyl-, NSC 7609, γ-Hydroxy-β-oxobutane
IUPAC-Name 3-Hydroxybutan-2-on
SMILES CC(O)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoin
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Formelmasse 88.0524