Learn More
Aceton-1,3-Dicarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464774
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464774 250 g 250 Gramm
11454774 50 g 50 Gramm
11444774 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11464774 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13742.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 542-05-2 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
Acetone-1,3-dicarboxylic acid is used as a building block in organic chemistry. It is also used in the synthesis of hetrocyclic rings and in the Weiss-Cook reaction, which involves the preparation of cis-bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione by reacting with diacyl (1,2 ketone). Its presence in human urine is used as a diagnostic test for the overgrowth of harmful gut flora such as Candida albicans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aceton-1,3-Dicarbonsäure wird als Baustein in der organischen Chemie verwendet. Wird auch bei der Synthese von Hetrozyklus-Ringen und bei der Weiss-Cook-Reaktion verwendet, bei der cis-bizyklo[3.3.0 ]Oktan-3,7-Dion durch Reaktion mit Diacyl-(1,2-Keton) hergestellt wird. Das Vorhandensein im menschlichen Urin wird als Diagnosetest für das Überwachstum der schädlichen Darmflora wie Candida albicans verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Schwer löslich in Ethylacetat und Äther. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-05-2
Summenformel C5H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 146.098
MDL-Nummer MFCD00002711
InChI-Schlüssel OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-acetonedicarboxylic acid, 3-oxoglutaric acid, acetonedicarboxylic acid, pentanedioic acid, 3-oxo, acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-ketoglutaric acid, unii-ih7p7wo21p, 1,3-acetonedicarboxylic acid; 3-ketoglutaric acid, ih7p7wo21p, acetondicarbonsaure
PubChem CID 68328
IUPAC-Name 3-Oxopentandioesäure
SMILES C(C(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼132°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 1447081
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,68
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ethyl acetate and ether. Insoluble in chloroform.
Formelmasse 146.1
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone-1,3-dicarboxylic acid