Learn More
Acetone 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3, CDN
Artikelnummer. 30317221
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30317221 0.01 g 0.01 Gramm
30312247 0.005 g 0.01 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317221
Marke: CDN CDND76000.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3
CAS 259824-57-2
Summenformel C9 D3 H7 N4 O4
Menge 0.01 g
Synonym 2-Propanone, (4,6-dinitrophenyl-2,3,5-d3)hydrazone (9 CI), Acetone-2,4-dinitrophenyl-3,5,6-d3-hydrazone, Acetone 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3, Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone-D3 (phenyl-D3), Acetone 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1NN=C(C)C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2,3,5-trideuterio-4,6-dinitro-N-(propan-2-ylideneamino)aniline
Molekulargewicht (g/mol) 241.219
Formelmasse 241.089 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity