Learn More
Aceton, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348415
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348415 1000 mL 1 Liter
11358415 2500 mL 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348415 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10407.AU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Aceton ist ein polares, protonenfreies Lösungsmittel, das bei der Synthese und Isolierung organischer und anorganischer Verbindungen und Komplexe verwendet wird. Spielt eine entscheidende Rolle bei der Jones-Oxidation. Wird wegen seiner geringen Kosten und Flüchtigkeit zum Spülen von Laborglaswaren verwendet. Dient zur Herstellung verschiedener Chemikalien wie Methylisobutylketon, Mesityloxid, Diacetonalkohol, Essigsäure, Jodoform, Bromoform, Rayon, fotografische Filme, Farb- und Lackentferner. Ist auch nützlich bei der Synthese von t-Butanesulfinamid, Terpenen, Thiol-stabilisierten Goldkolloiden, Kalixphyrinmakromcyceln und Trispyrazolylborat-Platinverbindungen. Spielt eine wichtige Rolle in der Proteinkristallisierung.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, Alkohol, Dimethylformamid, Äther, Chloroform und den meisten Ölen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
Schmelzpunkt -94°C
Dichte 0.791
Menge 1000 mL
Flammpunkt −17°C (1°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.359
Strukturformel CH3COCH3
UN-Nummer UN1090
Beilstein 635680
Merck Index 14,66
Siedepunkt 56°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone