Learn More
Aceton, ACS/USP-Qualität, 5, Pharmco
Artikelnummer. 30286183
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
18.93 Liter
Verpackung:
5-Gallonen-Poly-Eimer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße Verpackung
30286183 18.93 Liter -
30286177 18.93 Liter 5-Gallonen-Poly-Eimer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30286183 Lieferant Pharmco Lieferanten-Nr. 329000000PL05M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.52 €
    775.44 € / 18.93 Liter
    Sparen 12.08 €
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone, ACS/USP
Menge 5 gal.
Summenformel C3H6O
MDL-Nummer MFCD00008765
Siedepunkt 56 °C
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name propan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
Güte Reagenz