Learn More
Aceton, BAKER ANALYZED Pestizid-Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15253388 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. 15253388
Marke: JT Baker 5276.2500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Speziell entwickelt für die Bewertung von Pestizid- und Insektizid-Rückständen in Lebensmittel-, Futtermittel-, Wasser- oder Bodenproben. Aceton, BAKER ANALYZED Pestizid-Reagenz, J.T. Baker™ eignet sich für die Analyse aller gängigen Pestizide.
J.T. Baker BAKER ANALYZED Pestizidreagenzienlösungsmittel:
  • Geeignet für die Analyse der meisten gängigen Pestizide, wie zum Beispiel 2-Chlorobiphenyl, Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxin usw.
  • Auf die erforderlichen niedrigen Rückstandswerte (5 ppm) für die Verwendung in Forschungs- und Qualitätskontrolllabors festgelegt
  • Ideal für Gaschromatographie-Anwendungen, Tests auf ECD- und/oder FID-empfindliche Verunreinigungen, organische Rückstände und Rückstände nach Verdampfung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
pH 5 bis 6 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt -94.9 °C
CAS 67-64-1
Farbe Farblos
Azidität Max. 0.0005 meq/g
Dichte 0.79 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 55.8 –56.6 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 2.6 - 13 Vol.-%
Flammpunkt −20 °C
Zündpunkt 465 °C
Geruch Fruchtähnlich
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 5 ppm
Summenformel C3H6O
MDL-Nummer MFCD00008765
Viskosität 32 mPas bei 25 °C
Wasser Max. 0.3 %
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name Propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formelmasse 58.08 mol
Reinheit (%) Min. 99.8 %
Güte BAKER ANALYZED™ Pestizid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.