Learn More
Aceton-d6, 100 % (isotopisch), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11329937
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11329937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042262.XF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 666-52-4
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 64.117
MDL-Nummer MFCD00044635
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on
SMILES CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0.872 g/mL
Flammpunkt -17°C (1°F)
Geruch Acetone-like
Brechungsindex 1.3554
Menge 1 mL
Schmelzpunkt -94°C
Siedepunkt 56°C
UN-Nummer UN1090
Formelmasse 64.13
Reinheit (%) 100%