Learn More
Aceton, für den Gebrauch in der Elektronik (MOS), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10659083 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2,5 l
5 l
25 l
Verpackung:
Aluminiumkanister
Braunglasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10659083 5 l Aluminiumkanister 5 Liter
10590711 2,5 l Braunglasflasche 2.50 Liter
10440354 25 l Metallkanister 25 Liter
3 options
Artikelnummer. 10659083
Marke: Fisher Chemical A/0601/21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Verpackung Aluminiumkanister
CAS 67-64-1
Dampfdruck 247mbar at 20°C
Viskosität 0.32 mPaS at 20°C
Dampfdichte 2
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C3H6O
MDL-Nummer 8765
Farbe Farblos
pH 7
Schmelzpunkt -95°C
Siedepunkt 56°C
Menge 5 l
Formelmasse 58.08g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.