Learn More
Aceton, für die Analyse von Pestizidrückständen, Solstice.
Artikelnummer. 15644190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15644190 4 x 2.5 l 4 Stück
15624190 1 l 1 Liter
15634190 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15644190 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 344804X2.5L
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen geeignet
  • Für Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalysen von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
Schmelzpunkt -94 °C (Literatur)
Namenshinweis Für die Analyse von Pestizidrückständen
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 0,791 g/ml bei 25 °C (lit.)
Menge 4 x 2.5 l
Flammpunkt −17 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH3
UN-Nummer UN1090
Beilstein 635680
Siedepunkt 55 °C bis 57 °C
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) >99.8%
Güte Pestizid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.