Learn More
Aceton, Laborreagenz, ≥99.5 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15691640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
10 l
20 l
25 l
4 x 4 l
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
20 Liter
25 Liter
4 Liter
4 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15691640 4 x 4 l Glasflasche 4 Stück
15651640 1 l Glasflasche 1 Liter
15688320 4 l Glasflasche 4 Liter
15611650 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15631640 10 l Edelstahlkanne 10 Liter
15601650 4 x 5 l Poly-Flasche 4 Stück
15671640 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
15681640 25 l Edelstahlkanne 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15691640 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 1799734X4L
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Laborreagenz, ≥ 99,5%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Aceton
Schmelzpunkt -94 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C
Menge 4 x 4 l
Explosionsgrenze 0.132
Flammpunkt −17 °C (1.4 °F)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.359 (Lit.)
Strukturformel CH3COCH3
Dampfdruck 184 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1090
Beilstein 635680
Siedepunkt 56 °C
Formelmasse 58.08 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte Laborreagenzien
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.