Learn More
Aceton, MP Biomedicals™
Product Code. 11456221 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
0.5 L
1 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge
11456221 0.5 L
11442451 100 mL
11466221 1 L
11438262 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11456221 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219383290
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aceton ACS, ≥ 99,5 %, klare, farblose Flüssigkeit
  • Es ist ein häufig verwendeter Rohstoff bei der Herstellung verschiedener Chemikalien wie Methylisobutylketon, Mesityloxid, Diacetonalkohol, Essigsäure (über das Ketenverfahren), Iodoform und Bromoform.
  • Zu den weiteren Produkten, bei deren Herstellung Aceton verwendet wird, gehören Viskose, Fotofilme sowie Farben- und Lackentferner.
  • In der chemischen Synthese wird Aceton sowohl zur Synthese als auch zur Isolierung organischer und anorganischer Verbindungen und Komplexe verwendet.
  • Dazu gehören t-Butansulfinamid, Terpene, thiolstabilisierte Goldkolloide, Calixphyrin-Makrozyklen und Trispyrazolylborat-Platinverbindungen.
  • Aceton wird auch bei der HPLC-Analyse von organischen und anorganischen Substanzen, einschließlich Goldnanopartikelclustern und Pflanzenölen, verwendet. Aceton wurde bei der Proteinkristallisation eingesetzt.
Chemical Identifiers
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Acetone
Schmelzpunkt -95.4 °C D396(Literatur)
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
Farbe ≤ 10 (APHA)
Dichte 0,7905 - 0,793 g/cm³ (Lit.)
Menge 0.5 L
Flammpunkt -17 °C / 1,4 °F
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.359 (Lit.)
Hinweise zur Reinheitsqualität ≥99,5 %
Prozentgehaltsbereich ≥99,5 %
Titrierbare Base ≤0,0006 mEq/g
Dampfdruck 184 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1090
Wasser ≤ 0,5 %
Beilstein 635680EC
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Siedepunkt 56,2 °C (bei 1013 hPa) (Literatur)
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich.
Formelmasse 58.1
Güte Reagenz