Learn More
Aceton, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466221 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
0.5 L
1 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11466221 1 L
11442451 100 mL
11456221 0.5 L
11438262 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11466221 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219383291
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aceton ACS, ≥ 99,5 %, klare, farblose Flüssigkeit
  • Es ist ein häufig verwendeter Rohstoff bei der Herstellung verschiedener Chemikalien wie Methylisobutylketon, Mesityloxid, Diacetonalkohol, Essigsäure (über das Ketenverfahren), Iodoform und Bromoform.
  • Zu den weiteren Produkten, bei deren Herstellung Aceton verwendet wird, gehören Viskose, Fotofilme sowie Farben- und Lackentferner.
  • In der chemischen Synthese wird Aceton sowohl zur Synthese als auch zur Isolierung organischer und anorganischer Verbindungen und Komplexe verwendet.
  • Dazu gehören t-Butansulfinamid, Terpene, thiolstabilisierte Goldkolloide, Calixphyrin-Makrozyklen und Trispyrazolylborat-Platinverbindungen.
  • Aceton wird auch bei der HPLC-Analyse von organischen und anorganischen Substanzen, einschließlich Goldnanopartikelclustern und Pflanzenölen, verwendet. Aceton wurde bei der Proteinkristallisation eingesetzt.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt -137 °F
Farbe ≤ 10
Dichte 0,7905 bis 0,793 g/cm3 (Lit.)
Menge 1 L
Flammpunkt -17 °C (1,4 °F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.359 (Lit.)
Hinweise zur Reinheitsqualität ≥99,5 %
Titrierbare Base ≤0,0006 mEq/g
Dampfdruck 184 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1090
Wasser ≤ 0,5 %
Beilstein 635680EC
Synonym 2-propanone, dimethyl ketone, β-ketopropane
Siedepunkt 56,2 °C (bei 1013 hPa (Literatur))
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich.
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.