Learn More
Aceton, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. p-5390980 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15578494 500 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 500 Milliliter
15588494 4 l Enghalsflasche aus braunem Glas 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15578494 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 900801
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
Menge 500 ml
Flammpunkt −20.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 0.79 kg
Formelmasse 58.08
Güte FCC/NF