missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAGEA3 Antibody (21B4) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18600275 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.2 mg
Packungsgröße:
0.02 Milligramm
0.20 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18600275 0.2 mg 0.20 Milligramm
18649953 0.025 mg 0.02 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600275 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP3201660.2mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

MAGEA3 Monoclonal antibody specifically detects MAGEA3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MAGEA3
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 21B4
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Antigen MZ2-D, Cancer/testis antigen 1.3, CT1.3 MAGE-3 antigen, HIP8, MAGE3 MAGEA6, melanoma antigen family A, 3, melanoma-associated antigen 3, member 3, MGC14613
Wirtsspezies Human
Immunogen The original antibody was isolated from a patient suffering from a tumor expressing a tumor specific antigen like MAGE-A3.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.2 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4102
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.